Learn More
Bismuth(III) oxyfluoride, 97%, pure, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 453825000
Detalles adicionales : CAS : 13520-72-4 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15249866
  • 422.10€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
13520-72-4
BiFO
243.98
Especificaciones
Bismuth(III) oxyfluoride
96% min. (ex Bi)
FBi=O
243.98
97%
Solubility in water: insoluble.
500g
13520-72-4
BiFO
Solubility in water: insoluble.
243.98
Pure
500.0°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Bismuth(III) oxyfluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Documentos