Learn More
Oxifluoruro de bismuto(III), 97 %, puro, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077438
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
13520-72-4
BiFO
243.98
13520-72-4
BiFO
243.98
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) oxyfluoride
Punto de fusión 500.0°C
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Bi)
Fórmula lineal FBi=O
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.98
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) oxyfluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.