Learn More
Oxifluoruro de bismuto(III), 97 %, puro, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) oxyfluoride |
Punto de fusión | 500.0°C |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (ex Bi) |
Fórmula lineal | FBi=O |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.98 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Grado | Pure |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bismuth(III) oxyfluoride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.