Learn More
Óxido de bismuto(III), 99,9 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509913
41.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1304-76-3
Bi2O3
465.96
MFCD00003462
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Bismuth trioxide
dibismuth(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1304-76-3
Bi2O3
465.96
MFCD00003462
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Bismuth trioxide
dibismuth(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1890°C
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) oxide
Punto de fusión 825.0°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal Bi2O3
Fieser 01,59
Índice Merck 15,1273
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.95
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 0.2% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 8.9
Densidad 8.9000g/mL