Learn More
Isopropóxido de bismuto(III), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059087
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
15049-67-9
C9H21BiO3
386.244
MFCD00799065
KNPRLIQQQKEOJN-UHFFFAOYSA-N
bismuth iii isopropoxide, triisopropoxybismuthine, acmc-20all6, bismuth 3+ tripropan-2-olate, bismuth 3+ tris propan-2-olate
22648700
bismuto; propan-2-olato
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Bi+3]
15049-67-9
C9H21BiO3
386.244
MFCD00799065
KNPRLIQQQKEOJN-UHFFFAOYSA-N
bismuth iii isopropoxide, triisopropoxybismuthine, acmc-20all6, bismuth 3+ tripropan-2-olate, bismuth 3+ tris propan-2-olate
22648700
bismuto; propan-2-olato
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Bi+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bismuth (III) isopropoxide
Color Gris
Fórmula lineal Bi[OCH(CH3)2]3
Cantidad 1 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.24
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) isopropoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.