Learn More
Óxido de cloruro de bismuto(III), 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11313327
166.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7787-59-9
BiClHO
261.437
MFCD00010895
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
6328152
oxobismuto;clorhidrato
O=[Bi].Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7787-59-9
BiClHO
261.437
MFCD00010895
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
6328152
oxobismuto;clorhidrato
O=[Bi].Cl
It is used as skin protective's, thickeners, and absorbent agents. It act as a coloring agents in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) chloride oxide
Punto de fusión (decomposition)
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal BiOCl
Índice Merck 14,1263
Información de solubilidad Soluble in HCl,HNO3. Insoluble in water,alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.43
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Índice de refracción 2.15
Densidad 7.72 g/mL