missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bismuth(III) chloride oxide, 98%, Alfa Aesar™

Marca:  Alfa Aesar 045899.A1

Detalles adicionales : CAS : 7787-59-9 Peso : 1.00000kg

Cantidad. 1kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15492537

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

7787-59-9
261.437
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
6328152
O=[Bi].Cl
BiClHO
MFCD00010895
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
oxobismuth;hydrochloride

Especificaciones

Bismuth(III) chloride oxide
7787-59-9
BiOCl
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
O=[Bi].Cl
261.437
260.43
98%
1kg
BiClHO
MFCD00010895
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
oxobismuth;hydrochloride
6328152
5-20mm Chunks
Plastic bottle
Videos
SDS Documentos