Learn More
Cloruro de bismuto(III), 98 % (peso seco), puede cont. hasta 3 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Bismuth(III) chloride is used as a catalyst in organic synthesis and to prepare other bismuth salts. It is used as a starting material for the preparation of bismuthoxychloride upon hydrolysis. It is an oxidizing agent to prepare metallic bismuth by reducing agent. Further, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. In addition to this, it is a Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de bismuto(III) se utiliza como catalizador en la síntesis orgánica y para preparar otras sales de bismuto. Se utiliza como material de partida para la preparación de bismutoxicloruro en la hidrólisis. Es un agente oxidante para preparar bismuto metálico mediante agente reductor. Además, cataliza la reacción de Michael y la reacción aldólica de Mukaiyama. También es un ácido de Lewis.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico, ácido nítrico, éter dietílico, acetato de etilo y acetona. Insoluble en alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El cloruro de bismuto(III) se utiliza como catalizador en la síntesis orgánica y para preparar otras sales de bismuto. Se utiliza como material de partida para la preparación de bismutoxicloruro en la hidrólisis. Es un agente oxidante para preparar bismuto metálico mediante agente reductor. Además, cataliza la reacción de Michael y la reacción aldólica de Mukaiyama. También es un ácido de Lewis.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico, ácido nítrico, éter dietílico, acetato de etilo y acetona. Insoluble en alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Punto de ebullición | ∼430°C (sublimation) |
Nombre del producto químico o material | Bismuth (III) chloride |
Punto de fusión | 230°C to 232°C |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (peso seco) |
Número UN | UN3260 |
Índice Merck | 14,1262 |
Información de solubilidad | Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.34 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tricloruro de bismuto
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .