Learn More
2-Etilhexanoato de bismuto, normalmente 92 %, en ácido 2-etilhexanoico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059864
18.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67874-71-9
C24H48BiO6
641.622
MFCD00043803
MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
131857451
bismuto; ácido 2-etilhexanoico
CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67874-71-9
C24H48BiO6
641.622
MFCD00043803
MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
131857451
bismuto; ácido 2-etilhexanoico
CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant, dessicant, and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bismuth 2-ethylhexanoate
Nombre de nota In 2-ethylhexanoic acid
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.61
Porcentaje de pureza 92% (typically)
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth 2-ethylhexanoate, typically 92%, in 2-ethylhexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .