Learn More
Bisindolilmaleimida 1, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042694
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
133052-90-1
C25H24N4O2
412.493
MFCD00236428
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
bisindolylmaleimide i, unii-l79h6n0v6c, rbt205 inhibitor, gö 6850, bisindolylmaleimide i gf 109203x, bim-1, chembl7463, 2-1-3-dimethylaminopropyl indol-3-yl-3-indol-3-yl maleimide, 3-1-3-dimethylamino propyl-1h-indol-3-yl-4-1h-indol-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione
2396
CHEBI:41072
3-[1-[3-(dimetilamino)propil]indol-3-il]-4-(1H-indol-3-il)pirrol-2,5-diona
CN(C)CCCN1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=C(C(=O)NC3=O)C4=CNC5=CC=CC=C54
133052-90-1
C25H24N4O2
412.493
MFCD00236428
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
bisindolylmaleimide i, unii-l79h6n0v6c, rbt205 inhibitor, gö 6850, bisindolylmaleimide i gf 109203x, bim-1, chembl7463, 2-1-3-dimethylaminopropyl indol-3-yl-3-indol-3-yl maleimide, 3-1-3-dimethylamino propyl-1h-indol-3-yl-4-1h-indol-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione
2396
CHEBI:41072
3-[1-[3-(dimetilamino)propil]indol-3-il]-4-(1H-indol-3-il)pirrol-2,5-diona
CN(C)CCCN1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=C(C(=O)NC3=O)C4=CNC5=CC=CC=C54
Inhibidor muy potente y selectivo de la proteína quinasa C
Bisindolylmaleimide is used as a highly selective inhibitor of all PKC isoforms and slight inhibitor of GSK-3, used to selectively probe for PKC-mediated pathways for transduction of hormone, cytokine, and growth factor signals, very potent and selective inhibitor of protein kinase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bisindolilmaleimida se usa como un inhibidor altamente selectivo de todas las isoformas de PKC y un inhibidor leve de GSK-3, usado para identificar selectivamente las vías mediadas por PKC para la transducción de señales de hormonas, citocinas y factor de crecimiento, inhibidor muy potente y selectivo de la proteína quinasa C.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bisindolylmaleimide 1
Color Naranja
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.48
Forma física Polvo cristalino