Learn More
Bis-Tris, ≥98% (Dry Basis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082834
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
6976-37-0
C8H19NO5
209.242
MFCD00002853
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
bis[2 to Hydroxyethyl]imino to tris[hydroxymethyl]methane
81462
CHEBI:41250
2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
6976-37-0
C8H19NO5
209.242
MFCD00002853
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
bis[2 to Hydroxyethyl]imino to tris[hydroxymethyl]methane
81462
CHEBI:41250
2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Nombre del producto químico o material bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane
Punto de fusión 102°C to 105°C
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Envase Frasco de plástico
Beilstein 2205275
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza ≥98%