Learn More
Alfa Aesar™ Borohidruro de bis(trifenilfosfina) de cobre(i)
Marca:  Alfa Aesar™ A13730.22
Detalles adicionales : CAS : 16903-61-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2813 Chem class : 4.3 Pack group : III
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441940
  • 226.00€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 3
16903-61-0
598.94
RUPWVDHHQBRQRT-UHFFFAOYSA-N
10908163
[B-].C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Cu+]
C36H30BCuP2
MFCD00013219
bis triphenylphosphine copper tetrahydroborate, bis triphenylphosphine copper i borohydride, bis-triphenylphosphino-cuprous borohydride, tetrahydridoboratobis triphenylphosphine copper i, bis triphenylphosphine copper i tetrahydridoborate, bis triphenylphosphine copper tetrahydroborate,? pph3 2cubh4
boro(1-); cobre(1+); trifenilfosfano
Especificaciones
Bis(triphenylphosphine)copper(I) borohydride
~175°C (decomposition)
16903-61-0
[(C6H5)3P]2CuBH4
UN2813
RUPWVDHHQBRQRT-UHFFFAOYSA-N
boro(1-); cobre(1+); trifenilfosfano
10908163
Moisture sensitive
100g
C36H30BCuP2
MFCD00013219
bis triphenylphosphine copper tetrahydroborate, bis triphenylphosphine copper i borohydride, bis-triphenylphosphino-cuprous borohydride, tetrahydridoboratobis triphenylphosphine copper i, bis triphenylphosphine copper i tetrahydridoborate, bis triphenylphosphine copper tetrahydroborate,? pph3 2cubh4
[B-].C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Cu+]
598.94
602.97
Videos
SDS Documentos