Learn More
Bis(trimetilsilil)sulfuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11358368
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3385-94-2
C6H18SSi2
178.44
MFCD00014851
RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
76920
trimetil(trimetilsililsulfanil)silano
C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3385-94-2
C6H18SSi2
178.44
MFCD00014851
RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
76920
trimetil(trimetilsililsulfanil)silano
C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Bis(trimethylsilyl)sulfide is used as a silylating agent in the synthesis of pseudohalides, trifluoroacetate and tetramethylsilyl halides. It is used in the transformation of oxides and chlorides into corresponding sulfides. It is also used in the preparation of dimethyltrisulfane as well as thiones from aldehydes and ketones. Further, it is used as a reducing agent to reduce aromatic nitro compounds to amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(trimethylsilyl)sulfide
Densidad 0.851 g/mL
Punto de ebullición 162°C to 166°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4598
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1740046
Información de solubilidad Miscible with terahydrofuran and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido en ampollas