Learn More
Malonato de bis(trimetilsililo), 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 313300500
Detalles adicionales : CAS : 18457-04-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10006293
  • 173.00€ / 50 g
Fecha estimada de envío
07-05-2021
18457-04-0
248.43
ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
87656
C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
C9H20O4Si2
MFCD00009631
bis trimethylsilyl malonate, malonic acid bis trimethylsilyl ester, propanedioic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid ditms, malonic acid 2tms, malonic acid, bis-tms, bis trimethylsilyl malonat, malonic acid bis-tms, acmc-1c3vy
propanodioato de bis(trimetilsililo)
Especificaciones
Bis(trimethylsilyl) malonate
23°C
Frasco de vidrio
0.972
Incoloro a paja
18457-04-0
C9H20O4Si2
MFCD00009631
Solubility in water: reacts
C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
248.43
248.43
98%
0.9720g/mL
Authentic
1.4150 to 1.417
63°C to 66°C (1.0mmHg)
50g
96% min. (GC)
(CH3)3SiOC(O)CH2C(O)OSi(CH3)3
bis trimethylsilyl malonate, malonic acid bis trimethylsilyl ester, propanedioic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid ditms, malonic acid 2tms, malonic acid, bis-tms, bis trimethylsilyl malonat, malonic acid bis-tms, acmc-1c3vy
ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
propanodioato de bis(trimetilsililo)
87656
Líquido
Videos
SDS Documentos