Learn More
[Bis(trifluoroacetoxi)yodo]benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689351
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
2712-78-9
C10H5F6IO4
430.03
MFCD00009672
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
102317
[fenil-(2,2,2-trifluoroacetil)oxi-$l^{3}-yodanilo] 2,2,2-trifluoroacetato
C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
2712-78-9
C10H5F6IO4
430.03
MFCD00009672
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
102317
[fenil-(2,2,2-trifluoroacetil)oxi-$l^{3}-yodanilo] 2,2,2-trifluoroacetato
C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121°C to 125°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3CO2)2IC6H5
Cantidad 10 g
Fieser 09,54
Índice Merck 15, 7406
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvent
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ¢Bis(trifluoroacetoxy)iodo!benzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.