Learn More
Alfa Aesar™ Bis(triethyltin)sulfate, 98%
Marca: Alfa Aesar™ 039622.03
Detalles adicionales : CAS : 57-52-3 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3146 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. | 1g |
---|
Identificadores de productos químicos
57-52-3 | |
507.848 | |
BTVURVLQSDTSSS-UHFFFAOYSA-L | |
16683094 | |
CC[Sn](CC)(CC)OS(=O)(=O)O[Sn](CC)(CC)CC |
C12H30O4SSn2 | |
MFCD00048509 | |
triethyltin sulphate, bis triethyltin sulfate, triethylhydroxytin sulfate, triaethylzinnsulfat german, triethylstannium hydrogen sulfate, bis triethyltin sulfate, bis-triethyltin sulfate, tin, triethyl-, sulphate, triethylhydroxystannane sulfate 2:1, unii-j3at4487am | |
bis(triethylstannyl) sulfate |
Especificación
Bis(triethyltin)sulfate | |
57-52-3 | |
C12H30O4SSn2 | |
UN3146 | |
BTVURVLQSDTSSS-UHFFFAOYSA-L | |
bis(triethylstannyl) sulfate | |
16683094 | |
Crystalline |
>300°C | |
1g | |
MFCD00048509 | |
triethyltin sulphate, bis triethyltin sulfate, triethylhydroxytin sulfate, triaethylzinnsulfat german, triethylstannium hydrogen sulfate, bis triethyltin sulfate, bis-triethyltin sulfate, tin, triethyl-, sulphate, triethylhydroxystannane sulfate 2:1, unii-j3at4487am | |
CC[Sn](CC)(CC)OS(=O)(=O)O[Sn](CC)(CC)CC | |
507.848 | |
507.81 | |
98% |