Learn More
Bis(tri-terc-butilfosfina)paladio(0), 20,9 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado en atmósfera inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bis (tri-tert-butylphosphine)palladium (0) |
Punto de fusión | 258°C to 272°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 0.25 g |
Sensibilidad | Air and light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in toluene benzene,slight soluble in chloroform and acetone. Decomposes in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 511.06 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 20,9% |
Forma física | Polvo |