Learn More
Dicloruro de bis(pentametilciclopentadienil)titanio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523376
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
11136-36-0
C20H30Cl2Ti
389.24
MFCD00049153
ZBFBXTFQCKIUHU-UHFFFAOYSA-L
titanium 4+ chloride 2,3,4,5,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2
91997586
1,2,3,5,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno;titanio(4+);dicloruro
CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
11136-36-0
C20H30Cl2Ti
389.24
MFCD00049153
ZBFBXTFQCKIUHU-UHFFFAOYSA-L
titanium 4+ chloride 2,3,4,5,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2
91997586
1,2,3,5,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno;titanio(4+);dicloruro
CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium dichloride
Punto de fusión 190°C
Color Marrón o rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium dichloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.