Learn More
Bis(pentametilciclopentadienil)níquel, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050662
36.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
74507-63-4
C20H30Ni
329.153
MFCD00058704
CHPLEWYRKUFKQP-UHFFFAOYSA-N
Decamethylnickelocene
24943158
níquel(2 +);1,2,3,5,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno
CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ni+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
74507-63-4
C20H30Ni
329.153
MFCD00058704
CHPLEWYRKUFKQP-UHFFFAOYSA-N
Decamethylnickelocene
24943158
níquel(2 +);1,2,3,5,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno
CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ni+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)nickel
Envase Ampolla
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.17
Forma física cristalino/a/s