Learn More
Alfa Aesar™ Bis(pentamethylcyclopentadienyl)manganese, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ 038605.06
Detalles adicionales : CAS : 67506-86-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308927
  • 328.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
67506-86-9
MFCD00058844
Decamethylmanganocene
Especificación
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)manganese
Air & Moisture Sensitive
5g
MFCD00058844
325.38
98%
Ampule
230°C (decomposition)
67506-86-9
Decamethylmanganocene
Crystalline