Learn More
Alfa Aesar™ Bis(n-propylcyclopentadienyl)magnesium, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ 039240.06
Detalles adicionales : CAS : 114504-74-4 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3391 Chem class : 4.2 Pack group : I
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441527
  • 482.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
11-01-2021
114504-74-4
MFCD00151384
magnesium bis 2-propylcyclopenta-1,3-dien-1-ide, magnesium 2+ ion bis 2-propylcyclopenta-1,3-dien-1-ide
Especificaciones
Bis(n-propylcyclopentadienyl)magnesium
Ampolla
5g
MFCD00151384
magnesium bis 2-propylcyclopenta-1,3-dien-1-ide, magnesium 2+ ion bis 2-propylcyclopenta-1,3-dien-1-ide
cristalino/a/s
0.94g/mL
Air & Moisture Sensitive
114504-74-4
UN3391
238.66
≥98%
Videos
SDS Documentos