Learn More
Alfa Aesar™ Bis(methylcyclopentadienyl)niobium dichloride, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 044393.03
Detalles adicionales : CAS : 61374-51-4 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11498580
  • 52.60€ / 1 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
61374-51-4
C12H14Cl2Nb
MFCD03427138
bis methylcyclopentadienyl niobium dichloride, acmc-1b8dp, bis 2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-yl niobiumbis ylium dichloride, niobium,dichlorobis 1,2,3,4,5-h-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
Especificación
Bis (methylcyclopentadienyl)niobium dichloride
Brown
1g
C12H14Cl2Nb
UN3261
322.05
97%
Air & Moisture Sensitive
180°C (decomposition)
61374-51-4
MFCD03427138
bis methylcyclopentadienyl niobium dichloride, acmc-1b8dp, bis 2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-yl niobiumbis ylium dichloride, niobium,dichlorobis 1,2,3,4,5-h-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
Powder