Learn More
Alfa Aesar™ Bis(diphenylphosphino)acetylene, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 039277.04
Detalles adicionales : CAS : 5112-95-8 Peso : 0.00200kg
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313688
  • 164.00€ / 2 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
5112-95-8
394.394
FOWZHJNBFVLJGP-UHFFFAOYSA-N
78789
C1=CC=C(C=C1)P(C#CP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
C26H20P2
MFCD00003045
bis diphenylphosphino acetylene, phosphine, ethynylenebis diphenyl, ethynylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,2-ethynediylbis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphino ethyne, 2-diphenylphosphanylethynyl diphenyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl ethynyl diphenylphosphane, ethyne-1,2-diylbis diphenylphosphane, acmc-20almm, pubchem6917
2-diphenylphosphanylethynyl(diphenyl)phosphane
Especificaciones
Bis(diphenylphosphino)acetylene
2g
C26H20P2
bis diphenylphosphino acetylene, phosphine, ethynylenebis diphenyl, ethynylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,2-ethynediylbis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphino ethyne, 2-diphenylphosphanylethynyl diphenyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl ethynyl diphenylphosphane, ethyne-1,2-diylbis diphenylphosphane, acmc-20almm, pubchem6917
C1=CC=C(C=C1)P(C#CP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
394.394
394.39
97%
85°C to 87°C
5112-95-8
MFCD00003045
FOWZHJNBFVLJGP-UHFFFAOYSA-N
2-diphenylphosphanylethynyl(diphenyl)phosphane
78789
Crystalline