Learn More
Bis(di-terc-butil-fenilfosfina)paladio(0), 19,3 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059983
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
52359-17-8
C28H46P2Pd
551.04
MFCD15071400
KJTQUBRAVOMHKY-UHFFFAOYSA-N
palladium, bis bis 1,1-dimethylethyl phenylphosphine, di-tert-butyl phenyl phosphane-palladium 2/1, bis di-tert-butyl phenyl phosphane palladium
71365671
diterc-butil(fenil)fosfano; paladio
[Pd].CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
52359-17-8
C28H46P2Pd
551.04
MFCD15071400
KJTQUBRAVOMHKY-UHFFFAOYSA-N
palladium, bis bis 1,1-dimethylethyl phenylphosphine, di-tert-butyl phenyl phosphane-palladium 2/1, bis di-tert-butyl phenyl phosphane palladium
71365671
diterc-butil(fenil)fosfano; paladio
[Pd].CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis (di-tert-butyl-phenylphosphine)palladium (0)
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 19.3%
Forma física cristalino/a/s