Learn More
Alfa Aesar™ Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, 99+%
Marca:  Alfa Aesar™ 039558.03
Detalles adicionales : CAS : 1291-32-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308378
  • 14.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under argon
Especificaciones
1291-32-3
MFCD00003726
Zirconocene dichloride; Dichlorobis(cyclopentadienyl)zirconium
Especificaciones
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
124°C to 125°C (15mmHg)
242°C to 245°C
1291-32-3
Zirconocene dichloride; Dichlorobis(cyclopentadienyl)zirconium
Powder
Air & Moisture Sensitive
White
1g
MFCD00003726
292.32
≥99%