Learn More
Dicloruro de bis(ciclopentadienil)circonio, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11318378
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1291-32-3
MFCD00003726
Zirconocene dichloride; Dichlorobis(cyclopentadienyl)zirconium
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1291-32-3
MFCD00003726
Zirconocene dichloride; Dichlorobis(cyclopentadienyl)zirconium
Zirconocene dichloride can also be used to prepare the Negishi reagent, Cp2Zr(η2-butene) which is used as a source for Cp2Zr in oxidative cyclisation reactions. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Punto de fusión 242°C to 245°C
Color Blanco
Punto de ebullición 124°C to 125°C (15 mmHg)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.32
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo