Learn More
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, 98+%, ACROS Organics™
40.80€ - 352.50€
CAS 1291-32-3
Fórmula molecular C10H10Cl2Zr
Molecular Weight (g/mol) 292.32
Número MDL MFCD00003726
Sinónimo Zirconocene dichloride
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10052430 SDS Ver documentos Acros Organics
187920050
5g Glass bottle 40.80€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-10-2019
Añadir a la cesta
10589253 SDS Ver documentos Acros Organics
187920250
25g Glass bottle 132.10€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-10-2019
Añadir a la cesta
10790965 SDS Ver documentos Acros Organics
187921000
100g Glass bottle 352.50€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
1291-32-3
292.32
Zirconocene dichloride
C10H10Cl2Zr
MFCD00003726
Especificaciones
5g
Authentic
White to Beige
1291-32-3
100.0
C10H10Cl2Zr
11,51; 16,393
Solubility in water: hydrolysis.
292.32
≥98%
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Glass bottle
242.0°C to 245.0°C
98.0
98+%
MFCD00003726
Zirconocene dichloride
292.32
Crystalline Powder or Crystals