Learn More
Dicloruro de bis(ciclopentadienil)circonio, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10589253
99.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1291-32-3
C10H10Cl2Zr
292.32
MFCD00003726
Zirconocene dichloride
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1291-32-3
C10H10Cl2Zr
292.32
MFCD00003726
Zirconocene dichloride
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 242.0°C to 245.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fieser 11,51; 16,393
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.32
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o cristales