Learn More
Alfa Aesar™ Bis(cyclopentadienyl)vanadium dichloride, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ 039588.03
Detalles adicionales : CAS : 12083-48-6 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3285 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314507
  • 103.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under argon
Especificación
12083-48-6
MFCD00014260
Vanadocene dichloride
Especificación
Bis(cyclopentadienyl)vanadium dichloride
Pungent
Green
1g
MFCD00014260
Vanadocene dichloride
Crystalline
1.60g/mL
Air & Moisture Sensitive
250°C (decomposition)
12083-48-6
UN3285
252.04
95%