Learn More
Bis(cyclopentadienyl)vanadium bromide, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11438520
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11438520 5 g 5g
11428520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11438520 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044360.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64815-29-8
Molecular Formula C10H10Br3V-5
Molecular Weight (g/mol) 420.843
MDL Number MFCD03701567
InChI Key QHYHAEAMZXFABY-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 132984028
IUPAC Name cyclopenta-1,3-diene;vanadium;tribromide
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[V].[Br-].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Melting Point 221°C to 222°C
Boiling Point 165°C (0.2 mmHg)(sublimation)
Packaging Ampule
Quantity 5 g
UN Number UN3261
Sensitivity Air and moisture sensitive
Formula Weight 261.04
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Bis (cyclopentadienyl)vanadium bromide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.