Learn More
Bis(ciclopentadienil)rutenio, RU 43,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049081
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1287-13-4
MFCD00001442
Ruthenocene
1287-13-4
MFCD00001442
Ruthenocene
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)ruthenium
Punto de fusión 194°C to 198°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 43,2% mín.
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(cyclopentadienyl)ruthenium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .