Learn More
Alfa Aesar™ Bis(cyclopentadienyl)manganese, sublimed
Marca:  Alfa Aesar™ 014535.03
Detalles adicionales : CAS : 73138-26-8 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3181 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451067
  • 58.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ampouled under argon
Especificaciones
73138-26-8
185.128
LCGVCXIFXLGLHG-UHFFFAOYSA-N
21960473
C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Mn+2]
C10H10Mn
MFCD00045468
bis cyclopentadienyl manganese, acmc-20aln3, dicyclopentadienylmanganese, manganese,di-2,4-cyclopentadien-1-yl, bis cyclopenta-1,3-dien-1-yl manganese
cyclopenta-1,3-diene;manganese(2+)
Especificaciones
Bis(cyclopentadienyl)manganese
Ampule
245°C
1g
73138-26-8
MFCD00045468
bis cyclopentadienyl manganese, acmc-20aln3, dicyclopentadienylmanganese, manganese,di-2,4-cyclopentadien-1-yl, bis cyclopenta-1,3-dien-1-yl manganese
C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Mn+2]
185.128
185.13
52° (126°F)
Air & Moisture Sensitive
175°C
Sublimed
C10H10Mn
UN3181
LCGVCXIFXLGLHG-UHFFFAOYSA-N
cyclopenta-1,3-diene;manganese(2+)
21960473
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Bis(cyclopentadienyl)manganese
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
SDS