Learn More
Bis(ciclohexanona) oxaldihidrazona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080896
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
370-81-0
C14H22N4O2
278.356
MFCD00001659
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
9723
N,N'-bis(ciclohexilideneamin)oxamida
C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
370-81-0
C14H22N4O2
278.356
MFCD00001659
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
9723
N,N'-bis(ciclohexilideneamin)oxamida
C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Bis(cyclohexanone) oxaldihydrazone is used in the quantitative spectroscopic determination of copper. It is also essential for the experimental study of mitochondrial metabolism. It is used to study the human demyelinating diseases such as multiple sclerosis and components of neuroinflammation. Further, it acts as ligand and catalyzes Ullmann-type C-N bond forming reactions in the presence of copper salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bis(ciclohexanona) oxaldihidrazona se utiliza en la determinación espectroscópica cuantitativa del cobre. También es esencial para el estudio experimental del metabolismo mitocondrial. Se utiliza para estudiar las enfermedades desmielinizantes humanas, como la esclerosis múltiple y los componentes de la neurinflamación. Además, actúa como ligando y cataliza el enlace C-N tipo Ullmann formando reacciones en presencia de sal de cobre.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis (cyclohexanone) oxaldihydrazone
Punto de fusión 208°C to 212°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2388004
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.36
Porcentaje de pureza 98%