Learn More
Sesquióxido de bis(carboxietilgermanio), 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314277
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12758-40-6
C6H10Ge2O7
339.399
MFCD00049319
XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N
propagermanium, proxigermanium, carboxyethylgermanium sesquioxide, 14c-proxigermanium, 2-carboxyethylgermasesquioxane, dipropanoic acid germanium sequioxide, 2-carboxyethyl germanium sesquioxide, bis 2-carboxyethylgermanium sesquioxide, ccris 5469, carboxylethylgermanium sesquioxide
83030
CHEBI:32060
ácido propanoico de 3-[[2-carboxietil(oxo)germil]oxi-oxogermil]
C(C[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(=O)O)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12758-40-6
C6H10Ge2O7
339.399
MFCD00049319
XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N
propagermanium, proxigermanium, carboxyethylgermanium sesquioxide, 14c-proxigermanium, 2-carboxyethylgermasesquioxane, dipropanoic acid germanium sequioxide, 2-carboxyethyl germanium sesquioxide, bis 2-carboxyethylgermanium sesquioxide, ccris 5469, carboxylethylgermanium sesquioxide
83030
CHEBI:32060
ácido propanoico de 3-[[2-carboxietil(oxo)germil]oxi-oxogermil]
C(C[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(=O)O)C(=O)O
A bifunctional metalloligand with metal-C (Ge-C) bonds,bis(carboxyethylgermanium) sesquioxide, has been used to make two metal-organometallic frameworks (MOMFs). bis-(carboxyethylgermanium)sesquioxide is a as a promising anti-oxidative agent. Bis(carboxyethylgermanium) sesquioxide induce INF-γ and has undergone clinical trials with promising preclinical results.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(carboxyethylgermanium) sesquioxide
Punto de fusión 320°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.25
Porcentaje de pureza 99.7%
Forma física Polvo