missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II), Pt 40% min

Marca:  Alfa Aesar™ 010004.03

Detalles adicionales : CAS : 14873-63-3 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11316707

  • 175.00€ / 1 g


En stock 1
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

14873-63-3
472.232
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
6093685
C1=CC=C(C=C1)C#N.C1=CC=C(C=C1)C#N.Cl[Pt]Cl
C14H10Cl2N2Pt
MFCD00013125
dichlorobis benzonitrile platinum ii, bis benzonitrile dichloroplatinum, bis benzonitrile dichloroplatinum ii, cis-bis benzonitrile dichloroplatinum ii, benzonitrile; dichloroplatinum, ptcl2 phcn 2, dichlorobis benzonitrile platinum, dichloro-bis-benzonitrile platinum ii, dichlorobis benzonitrile ;platinum ii ;, bis benzonitrile dichloroplatinate ii
benzonitrile;dichloroplatinum

Especificación

Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
14873-63-3
MFCD00013125
dichlorobis benzonitrile platinum ii, bis benzonitrile dichloroplatinum, bis benzonitrile dichloroplatinum ii, cis-bis benzonitrile dichloroplatinum ii, benzonitrile; dichloroplatinum, ptcl2 phcn 2, dichlorobis benzonitrile platinum, dichloro-bis-benzonitrile platinum ii, dichlorobis benzonitrile ;platinum ii ;, bis benzonitrile dichloroplatinate ii
Slightly soluble in acetone, chloroform
C1=CC=C(C=C1)C#N.C1=CC=C(C=C1)C#N.Cl[Pt]Cl
472.232
472.25
1g
C14H10Cl2N2Pt
UN3439
Pt 40% min.
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
benzonitrile;dichloroplatinum
6093685
Powder
Videos
SDS