Learn More
Tetrafluoroborato de bis(acetonitrilo)(1,5-ciclooctadieno)iridio(I), ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15490097
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
32679-03-1
C12H18BF4IrN2
469.31
MFCD28144566
VEAARGXUKIPMQB-SUESZSCISA-N
iridium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene bis(acetonitrile) tetrafluoroboranuide
[Ir+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
32679-03-1
C12H18BF4IrN2
469.31
MFCD28144566
VEAARGXUKIPMQB-SUESZSCISA-N
iridium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene bis(acetonitrile) tetrafluoroboranuide
[Ir+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.31
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido