Learn More
Bis(4-nitrofenil) carbonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089702
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
5070-13-3
C13H8N2O7
304.21
MFCD00007322
ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
bis 4-nitrophenyl carbonate, bis p-nitrophenyl carbonate, 4,4'-dinitrodiphenyl carbonate, carbonic acid, bis 4-nitrophenyl ester, p,p'-dinitrodiphenylcarbonate, carbonic acid bis 4-nitrophenyl ester, carbonic acid, bis p-nitrophenyl ester, npc bis 4-nitrophenyl carbonate
78756
bis(4-nitrofenil) carbonato
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
5070-13-3
C13H8N2O7
304.21
MFCD00007322
ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
bis 4-nitrophenyl carbonate, bis p-nitrophenyl carbonate, 4,4'-dinitrodiphenyl carbonate, carbonic acid, bis 4-nitrophenyl ester, p,p'-dinitrodiphenylcarbonate, carbonic acid bis 4-nitrophenyl ester, carbonic acid, bis p-nitrophenyl ester, npc bis 4-nitrophenyl carbonate
78756
bis(4-nitrofenil) carbonato
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(4-nitrophenyl) carbonate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139°C to 141°C
Color Marrón a verde o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O2NC6H4O)2CO
Cantidad 1 g
Beilstein 06, I, 120
Fieser 01,330
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(4-nitrophenyl) carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.