Learn More
Bis(4-hidroxifenil) sulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023608
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80-09-1
C12H10O4S
250.27
MFCD00002350
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
6626
CHEBI:34372
4-(4-hidroxifenil)sulfonilfenol
OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80-09-1
C12H10O4S
250.27
MFCD00002350
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
6626
CHEBI:34372
4-(4-hidroxifenil)sulfonilfenol
OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
It is a reactant used in epoxy reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactante usado en reacciones epoxídicas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Punto de fusión 245°C to 250°C
Densidad 1.366
Cantidad 250 g
Beilstein 2052954
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.28
Porcentaje de pureza 99%