Learn More
Bis(4-clorofenil) sulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Bis(4-chlorophenyl) sulfone is used as a precursor to prepare 4,4'-diamino-diphenyl sulfone and polysulfone plastics. It is also used to prepare rigid and temperature resistant polymers such as PES or Udel through polymerization with bisphenol-A and bisphenol-S. Further, the udel polymer finds applications in plumbing pipes, printer cartridges and automobile fuses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sulfona de bis(4-clorofenilo) se utiliza como precursor para preparar plásticos de polisulfona y sulfona de 4,4′-diamino-difenil. También se utiliza para preparar polímeros rígidos y resistentes a la temperatura como PES o Udel mediante polimerización con bisfenol-A y bisfenol-S. Además, el polímero Udel se usa en las tuberías, los cartuchos de impresión y los fusibles de automóviles.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La sulfona de bis(4-clorofenilo) se utiliza como precursor para preparar plásticos de polisulfona y sulfona de 4,4′-diamino-difenil. También se utiliza para preparar polímeros rígidos y resistentes a la temperatura como PES o Udel mediante polimerización con bisfenol-A y bisfenol-S. Además, el polímero Udel se usa en las tuberías, los cartuchos de impresión y los fusibles de automóviles.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bis(4-chlorophenyl) sulfone |
Punto de fusión | 147°C to 150°C |
Punto de ebullición | 249°C to 251°C (10 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 233°C (451°F) |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 2052955 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Nombre IUPAC | 1-Cloro-4-(4-clorofenil)sulfonilbenceno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.17 |
Porcentaje de pureza | 99% |