Learn More
Alfa Aesar™ Bis(4-bromophenyl) ether, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ 016684.14
Detalles adicionales : CAS : 2050-47-7 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317208
  • 103.00€ / 25 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
2050-47-7
328.003
YAWIAFUBXXPJMQ-UHFFFAOYSA-N
16305
C1=CC(=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)Br)Br
C12H8Br2O
MFCD00000095
bis 4-bromophenyl ether, 4,4'-dibromodiphenyl ether, 4,4'-oxybis bromobenzene, 4-bromophenyl ether, p,p'-dibromodiphenyl ether, usaf do-61, 1-bromo-4-4-bromophenoxy benzene, bis p-bromophenyl ether, ether, bis p-bromophenyl, benzene, 1,1'-oxybis 4-bromo
1-bromo-4-(4-bromophenoxy)benzene
Especificación
Bis(4-bromophenyl) ether
White
25g
C12H8Br2O
bis 4-bromophenyl ether, 4,4'-dibromodiphenyl ether, 4,4'-oxybis bromobenzene, 4-bromophenyl ether, p,p'-dibromodiphenyl ether, usaf do-61, 1-bromo-4-4-bromophenoxy benzene, bis p-bromophenyl ether, ether, bis p-bromophenyl, benzene, 1,1'-oxybis 4-bromo
C1=CC(=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)Br)Br
328.003
328.01
99%
338°C to 340°C
56°C to 60°C
2050-47-7
MFCD00000095
YAWIAFUBXXPJMQ-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-(4-bromophenoxy)benzene
16305
Crystalline