Learn More
Bis(4-bromofenil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777476
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
2789-89-1
C14H8Br2
336.03
MFCD00185147
FJQGIJIHOXZMMJ-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis 4-bromophenyl ethyne, bis 4-bromophenyl acetylene, 1-bromo-4-2-4-bromophenyl ethynyl benzene, bis-4-bromophenyl acetylene, 1,2-bis 4-bromophenyl acetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 4-bromo, 4,4'-dibromotolan, 4,4'-dibromotolane, bis-p-bromophenyl acetylene, 1 pound not2-bis 4-bromophenyl acetylene
3464242
1-bromo-4-[2-(4-bromofenil)etinil]benceno
BrC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
2789-89-1
C14H8Br2
336.03
MFCD00185147
FJQGIJIHOXZMMJ-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis 4-bromophenyl ethyne, bis 4-bromophenyl acetylene, 1-bromo-4-2-4-bromophenyl ethynyl benzene, bis-4-bromophenyl acetylene, 1,2-bis 4-bromophenyl acetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 4-bromo, 4,4'-dibromotolan, 4,4'-dibromotolane, bis-p-bromophenyl acetylene, 1 pound not2-bis 4-bromophenyl acetylene
3464242
1-bromo-4-[2-(4-bromofenil)etinil]benceno
BrC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(4-bromophenyl)acetylene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 183°C to 187°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CCC6H4Br
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(4-bromophenyl)acetylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.