Learn More
Bis(3,5,3',5'-dimetoxidibencilideneacetona)paladio(0), Pd 12 %-14 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054077
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
811862-77-8
C42H44O10Pd
815.22
MFCD07369799
RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
24777333
[Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
811862-77-8
C42H44O10Pd
815.22
MFCD07369799
RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
24777333
[Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Bis(3,5,3′,5′-dimetoxidibencilideneacetona)paladio(0) utilizado como catalizador en la investigación farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Punto de fusión 170°C to 178°C
Color Rojo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1,5-bis(3,5-dimetoxifenil)penta-1,4-dien-3-ona; paladio
Formula Weight (peso de la fórmula) 815.23
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 13%
Forma física Polvo