Learn More
Bis(2-metoxietil) éter, 99+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756956
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
111-96-6
C6H14O3
134.18
MFCD00008503
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
8150
CHEBI:46784
1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
COCCOCCOC
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
111-96-6
C6H14O3
134.18
MFCD00008503
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
8150
CHEBI:46784
1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
COCCOCCOC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(2-methoxyethyl) ether
Nombre de nota Extra Dry
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -64.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9370g/mL
Punto de ebullición 162.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3OCH2CH2)2O
Índice de refracción 1.4070 to 1.4090
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, IV, 2393
Residuos después de la evaporación 0.001 max.
Fieser 01,255
Índice Merck 15, 3184
Gravedad específica 0.937
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbon solvents
Viscosidad 2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra seco
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(2-methoxyethyl) ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.