Learn More
Bis(2-etilhexil) sebacato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510075
82.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
122-62-3
C26H50O4
426.68
MFCD00009497
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
31218
decanodioato de bis(2-etilhexil)
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
122-62-3
C26H50O4
426.68
MFCD00009497
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
31218
decanodioato de bis(2-etilhexil)
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Acidez 0.15mg KOH/g max.
Punto de fusión -55°C
Color Amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 212°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 215°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4500 to 1.455
Cantidad 1 L
Valor de saponificación 260 to 265mg KOH/g
Beilstein 02,181
Residuos después de la evaporación 12% (10g, 6 hrs, 200°C) max.
Índice Merck 15,1255
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad ca 23 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.67
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido