Learn More
Bis(2-etilhexil) adipato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3759095
13.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-23-1
C22H42O4
370.57
MFCD00009496
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
7641
CHEBI:34675
bis(2-etilhexil) hexanodioato
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-23-1
C22H42O4
370.57
MFCD00009496
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
7641
CHEBI:34675
bis(2-etilhexil) hexanodioato
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) adipate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -76.0°C
Densidad 0.9240g/mL
Punto de ebullición 210.0°C to 218.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 196°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.924
Información de solubilidad Solubility in water: insouble. Other solubilities: soluble in aceton,ether,ethanol
Viscosidad 13-15 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido