Learn More
Bis[2-(di-terc-butilfosfino)etil]amina, 10 % p/p solución en THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este compuesto participa en la adición catalizada por metal de transición de aminas a los derivados de ácido acrílico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
Este compuesto participa en la adición catalizada por metal de transición de aminas a los derivados de ácido acrílico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine |
Densidad | 0.911 |
Olor | Unpleasant |
Fórmula lineal | ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH |
Índice de refracción | 1.418 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN1993 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.53 |