Learn More
Clorhidrato de bis(2-cloroetil)amina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020974
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
821-48-7
C4H10Cl3N
178.481
MFCD00012515
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
522769
2-cloro-N-(2-cloroetil)etanamina; clorhidrato
C(CCl)NCCCl.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
821-48-7
C4H10Cl3N
178.481
MFCD00012515
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
522769
2-cloro-N-(2-cloroetil)etanamina; clorhidrato
C(CCl)NCCCl.Cl
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride is used as an intermediate in chemicals synthesis and building block for piperazine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de bis(2-cloroetil)amina se utiliza como un intermediario en la síntesis de productos químicos y como compuesto básico para los derivados de piperazina.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Punto de fusión 211°C to 215°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2923
Beilstein 3550356
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.49
Porcentaje de pureza 98%