Learn More
Alfa Aesar™ Clorhidrato de bis(2-cloroetil)amina, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A13118.0B
Detalles adicionales : CAS : 821-48-7 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad 1000g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444464
  • 158.00€ / 1000 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El clorhidrato de bis(2-cloroetil)amina se utiliza como un intermediario en la síntesis de productos químicos y como compuesto básico para los derivados de piperazina.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
Especificaciones
821-48-7
178.481
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
522769
C(CCl)NCCCl.Cl
C4H10Cl3N
MFCD00012515
bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
2-cloro-N-(2-cloroetil)etanamina; clorhidrato
Especificaciones
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
1000g
C4H10Cl3N
UN2923
bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
2-cloro-N-(2-cloroetil)etanamina; clorhidrato
522769
98%
211°C to 215°C
821-48-7
MFCD00012515
3550356
Partly miscible in water.
C(CCl)NCCCl.Cl
178.481
178.49
Videos
SDS Documentos