Learn More
Alfa Aesar™ Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc(II), 99.9% (metals basis)
Chemical vapor deposition of Zinc oxide
Marca:  Alfa Aesar™ 043037.14
Detalles adicionales : CAS : 14363-14-5 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314688
  • 568.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
14363-14-5
431.922
QWDQAWFEDOIHGD-ATMONBRVSA-L
134067748
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Zn+2]
C22H38O4Zn
MFCD00192578
bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zinc ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zinc, zinc 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, zn tmhd 2, zinc-dpm, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione zinc derivative, zinc bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zinc ii, 4e-2,2,6,6-tetramethyl-5-3e-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy zincio oxy hept-4-en-3-one
zinc;(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
Especificación
Bis (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc (II)
14363-14-5
250°C (decomposition)
C22H38O4Zn
bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zinc ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zinc, zinc 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, zn tmhd 2, zinc-dpm, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione zinc derivative, zinc bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zinc ii, 4e-2,2,6,6-tetramethyl-5-3e-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy zincio oxy hept-4-en-3-one
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Zn+2]
431.922
431.93
99.9%
144°C
25g
(metals basis)
MFCD00192578
QWDQAWFEDOIHGD-ATMONBRVSA-L
zinc;(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
134067748
Crystalline