missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV) dichloride, 99%

Marca:  Alfa Aesar™ 039597.03

Detalles adicionales : CAS : 53293-32-6 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11374517

  • 32.90€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

53293-32-6
487.325
LRDNVKNHGUIQEV-KKUWAICFSA-L
5829974
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.Cl[Ti]Cl
C22H40Cl2O4Ti
MFCD00144106
dichlorobis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato titanium iv, titanium bis tetramethylheptanedionate dichloride, dichlorobis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato titanium iv, 4z-5-dichloro 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy titanio oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
dichlorotitanium;(Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one

Especificaciones

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV) dichloride
~215°C (decomposition)
127°C to 129°C
53293-32-6
MFCD00144106
dichlorobis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato titanium iv, titanium bis tetramethylheptanedionate dichloride, dichlorobis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato titanium iv, 4z-5-dichloro 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy titanio oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.Cl[Ti]Cl
487.325
485.33
99%
Moisture Sensitive
Orange
1g
C22H40Cl2O4Ti
UN3261
LRDNVKNHGUIQEV-KKUWAICFSA-L
dichlorotitanium;(Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
5829974
Crystalline
Videos
SDS